Learn More
Acetonitrile, R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC), Solstice
Codice prodotto. 15664670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15664670 1 L Bottiglia in vetro 1L
15674670 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15694670 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15684670 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15664670 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348811L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
R CHROMASOLV™, for liquid chromatography,≥99.8% (GC)
  • For GC headspace applications
  • Meets USP, Ph. Eur. and ICH requirements
  • GC headspace application tested
  • Packed under inert gas for longer shelf life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -48°C (literature)
Nota nome R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC)
CAS max % 100.0000%
Densità 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 6°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CN
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Punti di ebollizione 81.6°C
Peso formulazione 41.05
Percent Purity >99.8%
Grado Chromatography
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302+H312+H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.