Learn More
Acetonitrile, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
Punto di fusione | -46°C |
Colore | Colorless |
Formula lineare | CH3CN |
Numero UN | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Informazioni di solubilità | Soluble in organic solvents, Soluble in water |
Peso formulazione | 41.05g/mol |
Percent Purity | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |