Learn More
Acetonitrile, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11964884 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11964884 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11964884 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore S145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.64€
    45.29€ / 1mL
    Risparmia 14.35€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Acetonitrile75-05-81000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Nota nome SW-846 Method 8033
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 75-05-8, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Metodi For US EPA Method 8033
Formula molecolare C2H3N
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:38472
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only