Learn More
Acetonitrile, UHPLC-MS
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15329865 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Clear Borosilicate Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15329865 1 L Clear Borosilicate Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15329865 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A9561
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    309.00€ / 1L
    Risparmia 25.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Specifica per il rapporto segnale/rumore unica per l'industria chimica dove la qualità del solvente è direttamente collegata alla sensibilità dello spettrometro di massa.
Acetonitrile, C2H3N, CAS Number-75-05-8, cyanure de methyl, methanecarbonitrile, cyanomethane, acetonitril, mecn, methane, cyano, methyl cyanide, ethanenitrile, methylkyanid, ethyl nitrile, 1L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Absorbance ≤0.005 AU at 235nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.015 AU at 220nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.05 AU at 200nm, ≤0.15 AU at 195nm, ≤1.00 AU at 190nm
CAS 75-05-8
Colore Colorless
Densità 0.781 g/cm3
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −40°C (-40°F)
Imballaggio Clear Borosilicate Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0.8ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99.9% minimum by GC
Acido titolabile 0.008meq/g max.
Formula molecolare C2H3N
Base titolabile 0.0006meq/g max.
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36 cP at 20°C
Acqua 0.01% max.
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Punti di ebollizione 81°C
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Grado UHPLC-MS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
RMF - Research Use or Further Mfg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.