Learn More
Acetonylacetone, 97%
Codice prodotto. 11974811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
250mL
5mL
Codice prodotto. 11974811
Marca: Thermo Scientific Acros 102400010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-13-4 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-13-4
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00008792
InChI Key OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
IUPAC Name hexane-2,5-dione
SMILES CC(=O)CCC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonylacetone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -6.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9730g/mL
Punti di ebollizione 185.0°C to 193.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2CH2COCH3
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Quantità 1 L
Beilstein 01,788
Indice di Merck 15,7
Gravità specifica 0.973
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, ethanol and, diethyl ether, miscible in organic solvents
Viscosità 1.43 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonylacetone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.