Learn More
Acetophenazine dimaleate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488706
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16488706 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1262
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Acetophenazine dimaleate, a phenothiazine derivative, is an antipsychotic agent. Acetophenazine dimaleate primarily blocks dopamine D2 receptors in the brain. Acetophenazine dimaleate can be used for researching psychotic disorders such as schizophrenia and anxious depression.
Specifica
Materiale o nome chimico Acetophenazine dimaleate
CAS 5714-00-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H37N3O10S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (194.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(C(C=C1N2CCCN3CCN(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 643.7
Peso formulazione 643.7
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only