Learn More
Acetophenone, 98%, pure
Codice prodotto. 10715361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715361 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10142940 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10080540 1 L Bottiglia in vetro 1L
10326070 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10433825 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10715361 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 102412500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-86-2
Numero MDL MFCD00008724
InChI Key KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC Name 1-phenylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Acetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 19.6°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0280g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H8O
Formula lineare C6H5COCH3
Indice di rifrazione 1.5315 to 1.5340
Quantità 250 mL
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Indice di Merck 15, 71
Gravità specifica 1.028
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Viscosità 1.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetophenone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.