Learn More
Acetophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 17972506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17972506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17972506 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0237.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetophenone
CAS 98-86-2
Nomi componenti o analita Acetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 O
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Acetophenone, Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 1-phenylethanone
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 120.0575 g/mol