Learn More
Acetophenone oxime, 98%
Codice prodotto. 11439393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439393 10 g 10g
11449393 50 g 50g
11459393 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439393 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11804.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 613-91-2 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Used as a ligand in transition-metal complex catalyst chemistry. Oxime acts as an antioxidant, radical scavenger which find applications in textile, plastic, paint, detergent, and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as a ligand in transition-metal complex catalyst chemistry. Oxime acts as an antioxidant, radical scavenger which find applications in textile, plastic, paint, detergent, and rubber industry.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in ethyl alcohol almost transparency.
Notes
Air and Moisture Sensitive. Store away from air and water/moisture. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-91-2
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD00013931 MFCD00013931
InChI Key JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Sinonimo acetophenone oxime, ethanone, 1-phenyl-, oxime, acetophenone, oxime, methyl phenyl ketone oxime, methyl phenyl ketoxime, 1-phenylethanone oxime, z-acetophenone oxime, n-1-phenylethylidene hydroxylamine, e-n-1-phenylethylidene hydroxylamine, ne-n-1-phenylethylidene hydroxylamine
PubChem CID 5464950
IUPAC Name (NE)-N-(1-phenylethylidene)hydroxylamine
SMILES C\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetophenone oxime
Punto di fusione 58°C to 60°C
Punti di ebollizione 118°C to 120°C (20 mmHg)
Quantità 10 g
Beilstein 1562059
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in ethyl alcohol almost transparency.
Peso formulazione 135.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetophenone oxime
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetophenone oxime