Learn More
Acetophenone, TRC
Codice prodotto. 30136824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136824 25 g 25g
17984235 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136824 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16401525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-86-2
Formula molecolare C8 H8 O
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Sinonimo Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone
IUPAC Name 1-phenylethanone
SMILES CC(=O)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Acetophenone
Note sul grado di purezza GC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Peso formulazione 120.0575
Percent Purity >95%