Learn More
Acetosyringone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409346
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409346 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW009884
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Acetosyringone is a phenolic compound from wounded plant cells, enables virA gene which encodes a membrane-bound kinase to phosphorylate itself and activate the virG gene product, which stimulates the transcription of other vir genes and itself. Acetosyringone enhances efficient Dunaliella transformation of Agrobacterium strains.
Specifica
Materiale o nome chimico Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 99.51%
Grado Research
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetosyringone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetosyringone
Research purposes only