Learn More
Acetovanillone, 98%
Codice prodotto. 10070540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10070540 25 g Bottiglia in vetro 25g
10152940 100 g Bottiglia in vetro 100g
10723465 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10070540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102420250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 498-02-2
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00008747
InChI Key DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetovanillone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112.0°C to 116.0°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 295.0°C to 300.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)COCH3
Quantità 25 g
Beilstein 08, 272
Indice di Merck 15, 728
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetovanillone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetovanillone