Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetovanillone |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 112.0°C to 116.0°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Punti di ebollizione | 295.0°C to 300.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HOC6H3(OCH3)COCH3 |
| Vedi altri risultati |