Learn More
Acetoxyacetone 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10559983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559983 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10559983 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389680500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-20-1
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.116
Numero MDL MFCD00042848
InChI Key DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
PubChem CID 11593
IUPAC Name 2-oxopropyl acetate
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoxyacetone
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Amber to Yellow
Densità 1.0750g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(O)OCH2C(O)CH3
Indice di rifrazione 1.4140 to 1.4160
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.075
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid