Learn More
Acetoxyacetone, TRC
Codice prodotto. 17948714
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17948714 10 g 10g
17918054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17948714 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA13303510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-20-1
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Sinonimo Acetoxypropanone, Acetylmethyl Acetate, Acetyloxyacetone, NSC 2298, NSC 7614, O-Acetylacetol, 1-(Acetyloxy)propan-2-one, 1-Acetoxy-2-propanone, 1-Acetoxyacetone, 1-Hydroxy-2-propanone Acetate, 2-Oxopropyl Acetate, Acetic Acid Acetonyl Ester, Acetol Acetate, Acetonyl Acetate;
IUPAC Name 2-oxopropyl acetate
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetoxyacetone
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h3H2,1-2H3
Peso formulazione 116.0473