Learn More
Acetrizoic acid, MedChemExpress
Descrizione
Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetrizoic acid |
| CAS | 85-36-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H6I3NO3 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 5.6 mg/mL (10.06 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(NC(C)=O)=C1I |
| Molecular Weight (g/mol) | 556.86 |
| Peso formulazione | 556.86 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only