Learn More
Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-[[(octadecylamino)carbonyl]oxy]propyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30315913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315913 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315913 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18796525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester
CAS 100488-81-1
Formula molecolare C32H55N3O6
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC
IUPAC Name [2-methoxy-3-(octadecylcarbamoyloxy)propyl] N-acetyl-N-(pyridin-2-ylmethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 577.8
Peso formulazione 577.4091