Learn More
Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-[[(octadecylamino)carbonyl]oxy]propyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30316223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30316223 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316223 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1879651MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester
CAS 100488-81-1
Formula molecolare C32H55N3O6
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC
IUPAC Name [2-methoxy-3-(octadecylcarbamoyloxy)propyl] N-acetyl-N-(pyridin-2-ylmethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 577.8
Peso formulazione 577.4091