Learn More
Alfa Aesar™ Acetyl beta-methylcholine bromide, 98%
Codice prodotto. 11357016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357016 25 g 25g
11347016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357016 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore L06848.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 333-31-3
Formula molecolare C8H18BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 240.14
Numero MDL MFCD00011816
InChI Key MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
IUPAC Name [2-(acetyloxy)propyl]trimethylazanium bromide
SMILES [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl beta-methylcholine bromide
Punto di fusione 147°C to 151°C
Quantità 25 g
Beilstein 6098010
Peso formulazione 240.15
Percent Purity 98%