Learn More
Acetyl bromide, 98%
Codice prodotto. 11484104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484104 500 g 500g
11344619 25 g 25g
11474104 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11484104 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12485.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.949 g/mol
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
Solubility
Miscible with ether, chloroform, benzene and acetone.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and alcohols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-96-7
Formula molecolare C2H3BrO
Molecular Weight (g/mol) 122.949
Numero MDL MFCD00000114
InChI Key FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC Name acetyl bromide
SMILES CC(=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl bromide
Punto di fusione -96°C
Densità 1.66
Punti di ebollizione 75°C to 77°C
Punto d'infiammabilità >75°C (167°F)
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Odore Acrid
Formula lineare CH3COBr
Indice di rifrazione 1.45
Quantità 500 g
Numero UN UN1716
Beilstein 1697546
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,82
Informazioni di solubilità Miscible with ether,chloroform,benzene and acetone.
Peso formulazione 122.95
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid