Learn More
Acetyl chloride, 1M soln. in dichloromethane
Codice prodotto. 15425367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15425367 500 mL 500mL
15415367 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15425367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32616.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-36-5
Formula molecolare C2H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 78.50
Numero MDL MFCD00000719
InChI Key WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC Name acetyl chloride
SMILES CC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl chloride
Densità 1.294
Quantità 500 mL
Numero UN UN1593
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 78.5
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in dichloromethane