Learn More
Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10676744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676744 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10360534 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10676744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.45€
    46.20€ / 100mL
    Risparmia 3.25€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl chloride
Colore Colorless
Nota nome 1M solution in dichloromethane
CAS 75-36-5, 75-09-2
CAS min. % 5.44, 93.36
CAS max % 6.64, 94.57
Concentrazione 0.9 to 1.1M
Densità 1.3000g/mL
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 1.3
Formula molecolare C2H3ClO
Formula lineare CH3COCl
Numero MDL MFCD00000719
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 80
Forma fisica Liquid
Sinonimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water.
InChI Key WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(Cl)=O
IUPAC Name acetyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 78.50
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Peso formulazione 78.5
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.