Learn More
Acetyl chloride, 99+%
Codice prodotto. 10732384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10732384 1 L Bottiglia in vetro 1L
10687352 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10308550 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10772954 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10732384 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219470010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acetyl chloride, 99+%, C2H3ClO, CAS Number-75-36-5, acetic acid chloride, acetic acid, chloride, acetic chloride, acetylchloride, ccris 4568, ch3cocl, ethanoyl chloride, hsdb 662, rcra waste number u006, unii-qd15rno45k, 250mL, 99% min. (GC), 02, 173, 51.0 deg.C, 100.0, 99.0, CHEBI:37580 | CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-36-5
Formula molecolare C2H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 78.50
Numero MDL MFCD00000719
InChI Key WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC Name acetyl chloride
SMILES CC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl chloride
Nota nome p.a.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -112.0°C
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 51.0°C
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCl
Indice di rifrazione 1.3876 to 1.3896
Quantità 1 L
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Indice di Merck 15, 80
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Peso formulazione 78.5
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.