Learn More
Acetyl Chloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12387123 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12387123 500 mL 500mL
12377123 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12387123 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/0920/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 75-36-5
Formula molecolare C2H3ClO
Numero MDL 719
Specifica
Punto di fusione -112°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 51°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 2.7
Peso formulazione 78.5g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cloruro di acetile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.