Learn More
Acetyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30310713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310713 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16449625G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl Chloride
CAS 75-36-5
Formula molecolare C2H3ClO
Quantità 25 g
Sinonimo Acetic Acid Chloride, Acetic Chloride, Ethanoyl Chloride, AcCl
InChI Formula InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
SMILES CC(=O)Cl
IUPAC Name acetyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 78.5
Peso formulazione 77.9872