missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetyl Coenzyme A Lithium Salt, TRC

Codice prodotto. 30316287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30316287 10 mg 10mg
30308956 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30316287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17214510MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Acetyl Coenzyme A Lithium Salt
CAS 32140-51-5
Formula molecolare C23H38N7O17P3S . Lix
Quantità 10 mg
Sinonimo Lithium acetyl-CoA, Coenzyme A, S-acetate, lithium salt
InChI Formula InChi=1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](COP(OP(O)(OCC([C@@H](O)C(NCCC(NCCSC(C)=O)=O)=O)(C)C)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Li]
IUPAC Name Lithium S-(2-(3-((2R)-4-(((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanamido)ethyl) ethanethioate
Molecular Weight (g/mol) 816.5
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.