Learn More
Abcam Acetyl-L-alanyl-L-glutamine, Polypeptide, Solid, Purity >98%, 5 g
Codice prodotto. 32117363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32117363 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32117363 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1455205g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity polypeptide for proteomics research.
  • Molecular Weight: 259.26 Da
  • Purity: >98%
  • Form: Solid
  • CAS Number: 121574-43-4
  • Composition: 100% (2S)-2-[[(2S)-2-acetamidopropanoyl]amino]-5-amino-5-oxopentanoic acid
  • Application: Polypeptide for proteomics research
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Content And Storage Store at ambient temperature.
Forma Solid
Shipping Condition Ambient
Substrate Properties Peptide-based Substrate
Target Molecule Acetyl-L-alanyl-L-glutamine
Formulazione 100% (2S)-2-[[(2S)-2-acetamidopropanoyl]amino]-5-amino-5-oxopentanoic acid
Quantità 5 g
Da utilizzare con (applicazione) Proteomics research