Learn More
Acetyl L-Carnitine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetyl-L-carnitine hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 239.0924 |
| Percent Purity | >95% |