Learn More
Acetyl L-Carnitine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30138039
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138039 10 g 10g
30137113 25 g 25g
30012451 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138039 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17199010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5080-50-2
Formula molecolare C9 H18 N O4 . Cl
Molecular Weight (g/mol) 239.7
Sinonimo (2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, 2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, acetate, (-)- (8CI), Acetyl L-carnitine hydrochloride, Acetylcarnitine chloride, Branigen, L-Acetylcarnitine chloride, Levacecarnine hydrochloride, Normobren, O-Acetylcarnitine hydrochloride, ST 200, Zibren, l-Acetylcarnitine hydrochloride, 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (2R)-, 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (R)-
IUPAC Name [(2R)-2-acetyloxy-3-carboxypropyl]-trimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
Peso formulazione 239.0924
Percent Purity >95%