Learn More
Acetyl-L-glutamine, TRC
Codice prodotto. 30327693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327693 1 g 1g
30322800 500 mg 500mg
30311093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30327693 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA2978601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-L-glutamine
CAS 2490-97-3
Formula molecolare C7H12N2O4
Sinonimo L-Glutamine, N2-acetyl- (9CI, ACI), Glutamine, N2-acetyl-, L- (6CI, 7CI, 8CI), N2-Acetyl-L-glutamine (ACI), (2S)-2-Acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, (2S)-4-Carbamoyl-2-acetamidobutanoic acid, Aceglutamid, Aceglutamide, Acetylglutamine, Acutil S, N2-Acetylglutamine, NSC 186896, α-N-Acetyl-L-glutamine
InChI Formula InChI=1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxo-pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.0797
Shipping Condition Room Temperature