Learn More
Acetyl-beta-methylcholine bromide, 99%
Codice prodotto. 10627172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627172 25 g Bottiglia in vetro 25g
10368170 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627172 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226970250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 333-31-3 | C8H18BrNO2 | 240.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-31-3
Formula molecolare C8H18BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 240.14
Numero MDL MFCD00011816
InChI Key MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
IUPAC Name 2-acetyloxypropyl(trimethyl)azanium;bromide
SMILES [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetyl-β-methylcholine bromide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150°C to 152°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Br
Quantità 25 g
Beilstein 04, III, 758
Indice di Merck 10, 5793
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 240.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder