Learn More
Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 92%
Codice prodotto. 10462251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462251 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10475233 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 292332500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5436-21-5
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00008789
InChI Key PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
IUPAC Name 4,4-dimethoxybutan-2-one
SMILES COC(CC(C)=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Nota nome 95%
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -82°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 178°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2CH(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.4140 to 1.416
Quantità 250 mL
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 1.503 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 92%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.