Learn More
Acetylacetone, Reagent Grade, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15678050 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15678050 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15668050 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
15648050 1 L Bottiglia in vetro 1L
15658050 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15678050 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore P7754500ML
Quantità Prezzo
1 98.19€ / 500mL
10 85.74€ / 500mL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-54-6
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00008787
InChI Key YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC Name pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Acetylacetone
Punto di fusione -23°C
Colore Colorless
Densità 0.975g/mL at 25°C
pH 6 (at 200.00g/L)
Punti di ebollizione 139.5°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 38°C (100.4°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2COCH3
Quantità 500 mL
Numero UN UN2310
Beilstein 741937
Informazioni di solubilità 153.8 - 155.2g/L at 20°C in water
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 100.12g/mol
Percent Purity ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetylacetone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311+H331-Tossico a contatto con la pelle o se inalato
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.