Learn More
Acetylacetone, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15640530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15640530 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
15650530 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15640530 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 00900100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-54-6
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00008787
InChI Key YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC Name pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylacetone
Punto di fusione -23°C
Densità 0.975g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 139.5°C
Punto d'infiammabilità 38°C (100.4°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2COCH3
Indice di rifrazione 1.452
Quantità 100 mL
Numero UN UN2310
Beilstein 741937
Informazioni di solubilità Soluble in water
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 100.12g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylacetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311+H331-Tossico a contatto con la pelle o se inalato
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.