missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetylcedrene (~80%), TRC

Codice prodotto. 30010042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30010042 10 g 10g
30012624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30010042 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17198510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 32388-55-9
Formula molecolare C17 H26 O
Molecular Weight (g/mol) 246.39
Sinonimo alpha-Acetylcedrene, Ethanone, 1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)-, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethanone, 1H-3a,7-Methanoazulene, ethanone deriv., 1-((3R,3AR,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethan-1-one, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethan-1-one, Acetyl-α-cedrene, Acetylcedrene, Lixetone, Vertofix, Ethanone, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]-, Acetyl-alpha-cedrene, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethanone, 1H-3a,7-Methanoazulene, ethanone deriv., 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethan-1-one, 1-[(3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl]ethan-1-one, Acetyl-α-cedrene, Acetylcedrene, Lixetone, Vertofix
IUPAC Name 1-[(1R,2R,5S,7R)-2,6,6,8-tetramethyl-9-tricyclo[5.3.1.01,5]undec-8-enyl]ethanone
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC(=C3C)C(=O)C

Specifica

Materiale o nome chimico Acetyl-alpha-cedrene
Nomi componenti o analita Acetyl-alpha-cedrene
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14+,15+,17+/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 10 g
Peso formulazione 246.1984
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.