Learn More
Acetylcedrene (~80%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetyl-alpha-cedrene |
| Nomi componenti o analita | Acetyl-alpha-cedrene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14+,15+,17+/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 246.1984 |