Learn More
Acetylcholine Chloride, 99%
Codice prodotto. 10337430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337430 5 g Bottiglia in vetro 5g
10553901 100 g Bottiglia in vetro 100g
10465365 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10337430 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159170050
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-31-1
Formula molecolare C7H16ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 181.66
Numero MDL MFCD00011698
InChI Key JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
IUPAC Name 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylcholine chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 149.0°C to 152.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1.0% max. (105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (on dried basis) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Quantità 5 g
Beilstein 04,III,655
Indice di Merck 15, 82
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes by hot water or alkalies, soluble in alcohol, chloroform (18.2g/L at 23 °C), practically insoluble in ether
Peso formulazione 181.66
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylcholine chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.