Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetylcholine chloride |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 149.0°C to 152.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 1.0% max. (105°C, 3 hrs) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (on dried basis) (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl |
| Vedi altri risultati |