Learn More
Acetylcholine Chloride, TRC
Codice prodotto. 30137211
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137211 50 mg 50mg
30135296 1 g 1g
17952115 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137211 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17206050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-31-1
Formula molecolare C7 H16 N O2 . Cl
Molecular Weight (g/mol) 181.66
Sinonimo Acetylcholine chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), Choline acetate (ester), chloride (8CI), Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride acetate, 2-Acetoxyethyltrimethylammonium chloride, ACh chloride, Acecholin, Acecoline, Acetylcholine chloride, Acetylcholinium chloride, Arterocoline, Miochol, O-Acetylcholine chloride, Ovisot, Trimethyl(2-acetoxyethyl)ammonium chloride
IUPAC Name 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylcholine chloride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 181.087