Learn More
Acetylcholine iodide, 99%
Codice prodotto. 10649974 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10649974 10 g 10g
10576933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10649974 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 400180100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2260-50-6 | C7H16INO2 | 273.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2260-50-6
Formula molecolare C7H16INO2
Molecular Weight (g/mol) 273.11
Numero MDL MFCD00011815
InChI Key SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
PubChem CID 75271
SMILES [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylcholine iodide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 162.0°C to 164.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COOCH2CH2N(CH3)3I
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible.
IUPAC Name 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;iodide
Peso formulazione 273.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylcholine iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.