Learn More
Alfa Aesar™ Acetylene-PEG4-carboxyrhodamine 110 conjugate
A carboxyrhodamine 110 based labeling reagent
Marca:  Alfa Aesar™ J64892.#0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00005kg
Quantità 5mg
Codice prodotto. 15446629
  • 211.00€ / 5mg
Spedizione stimata
12-07-2021
Identificatori chimici
1615739-95-1
C32H33N3O8
MFCD22380741
Acetylene-Fluor 488; Rhodamine 110-PEG4-alkyne
Specifica
Acetylene-PEG4-carboxyrhodamine 110 conjugate
5mg
C32H33N3O8
Acetylene-Fluor 488; Rhodamine 110-PEG4-alkyne
587.63
Red
1615739-95-1
MFCD22380741
Soluble in DMSO,DMF,or methanol
Solid
Videos
SDS Documenti