Learn More
Acetylleucine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431118
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16431118 5 g 5g
16422349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16431118 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1442
MedChemExpress Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.
Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylleucine
CAS 99-15-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H15NO3
Sinonimo N-Acetyl-DL-leucine
Informazioni di solubilità DMSO : 120 mg/mL (692.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (38.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC(C(O)=O)NC(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 173.21
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only