Learn More
Acetylpyrazine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16449326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW007692
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6N2O
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Acetylpyrazine
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (818.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(N=CC=N1)C(=O)C
Molecular Weight (g/mol) 122.13
Peso formulazione 122.13
Percent Purity 99.95%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only