Learn More
Acetylpyrazine, TRC
Codice prodotto. 30325923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325923 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18832010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Formula molecolare C6 H6 N2 O
Quantità 10 g
Sinonimo Ethanone, 1-(2-pyrazinyl)-, Ethanone, 1-pyrazinyl- (9CI), Ketone, methyl pyrazinyl (6CI,8CI), 1-(2-Pyrazinyl)ethanone, 1-(2-Pyrazinyl)-1-ethanone, 1-(Pyrazin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1,4-pyrazine, 2-Acetylpyrazine, Acetylpyrazine, Methyl pyrazin-2-yl ketone, NSC 72374, Pyrazine methyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cnccn1
IUPAC Name 1-pyrazin-2-ylethanone
Molecular Weight (g/mol) 122.1246
Peso formulazione 122.048