Learn More
Acetylsalicylic acid, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 158185000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 50-78-2 Peso : 0.56024kg
Quantità 500g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10032160
  • 42.10€ / 500g
Spedizione stimata: 21-09-2021
Identificatori chimici
50-78-2
180.16
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
2244
2-acetyloxybenzoic acid
C9H8O4
MFCD00002430
aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
CHEBI:15365
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifica
(1g in 9mL ethanol) clear, colorless
1.3500g/mL
10ppm max
0.5% max. (1 g) (vacuum)
92% min. (retained on 125 Micron sieve), 40% Max. (retained on 710 Micron sieve), 5% Max. (retained on 1000 Micron sieve)
0.1% max.
136.0°C to 140.0°C
50-78-2
100.0
C9H8O4
MFCD00002430
15, 841
Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g in 5mL alcohol,17mL chloroform,,and 10-15 mL ether,slightly soluble in anhydrous ether,decomposes in boiling water,alkali
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
180.16
CHEBI:15365
Granular Powder
Acetylsalicylic acid
250°C
Authentic
Plastic bottle
1.35
White
500g
98.5
99%
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
10, 67
aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
2-acetyloxybenzoic acid
2244
180.16
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Acetylsalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
SDS Documenti
Certificati