Learn More
Acetylsalicylic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10141560 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10141560 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10141560 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/0960/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 50-78-2
Punto di fusione 136°C
Colore White
pH 3.5
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C8H8O4
Numero MDL 2430
Quantità 500 g
Peso formulazione 180.16g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido acetil salicilico
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.