Learn More
Acetylsalicylsalicylic acid, 97%
Codice prodotto. 10135210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10135210 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
11975091 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10135210 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 269352500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 530-75-6 | C16H12O6 | 300.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-75-6
Formula molecolare C16H12O6
Molecular Weight (g/mol) 300.26
Numero MDL MFCD00143537
InChI Key DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
PubChem CID 10745
IUPAC Name 2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoic acid
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylsalicylsalicylic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 145°C to 160°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (As is) Calculated (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 10,IV,165
Indice di Merck 14,1
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in alcohol,practically insoluble in benzene
Peso formulazione 300.26
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylsalicylsalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.