Learn More
Acetylsalicylsalicylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetylsalicylsalicylic acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19) |
| Peso formulazione | 300.0634 |
| Percent Purity | >95% |