Learn More
Acetylspiramycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451466
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16451466 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16451466 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1916
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Acetylspiramycin (Spiramycin B; Spiramycin II; Foromacidin B) is a potent and orally active macrolide antibiotic produced by various Streptomyces species, an acetylated derivative of Spiramycin (HY-100593).
Acetylspiramycin is an antimicrobial agent with activity against gram-positive organisms, including Streptococcus pyogenes, S. viridans, Corynebacterium diphtheriae and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus. Acetylspiramycin is also a potent antiprotozoal agent that against parasitic infection caused by Cryptosporidium spp.
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylspiramycin
Forma fisica Solid
CAS 24916-51-6
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C45H76N2O15
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Spiramycin B Spiramycin II Foromacidin B
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (56.49 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O[C@](CC[C@@H]4N(C)C)([H])O[C@@H]4C)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(C)=O)OC
Molecular Weight (g/mol) 885.09
Peso formulazione 885.09
Grado Research
Research purposes only