Learn More
Abcam Acetyltransferase Activity Assay Kit, Fluorometric, 96 Tests
Codice prodotto. 32112694 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32112694 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32112694 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2045361x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Fluorometric assay kit for measuring acetyltransferase activity in cell and tissue extracts.
  • Detection method: Fluorescent
  • Applications: Enzyme activity assay
  • Sample types: Purified protein, Inhibitor compounds
  • Equipment: Microplate reader
  • Citation count: 5
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Detection Location In-Solution Detection
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microplate Reader
Formato Kit
N. di reazioni 96 Tests
Target Molecule Acetyltransferase (ACAT2)
Metodo di rilevamento Fluorescence
Tipo di campione Purified protein, Inhibitor compounds
Quantità 96 Tests
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme activity assay